Stampa…
2-Biphenylylmethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 42.2 EUR
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylylmethanol 95%
2-Biphenylylmethanol
Formula: C₁₃H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004620
CAS Number: 2928-43-0