Stampa…
4'-Methylpropiophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Methylpropiophenone
OR936436-100G OR936436-500G
APOSOR936436-100GEA 53.9 EUR
APOSOR936436-100G APOSOR936436-500G
4'-Methylpropiophenone 95%
4'-Methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009312
CAS Number: 5337-93-9