Stampa…
tert-Butylacetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR936433-100G OR936433-25G
APOSOR936433-100GEA 596 EUR
APOSOR936433-100G APOSOR936433-25G
tert-Butylacetyl chloride 95%
tert-Butylacetyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 127…129 °C
Densità: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000737
CAS Number: 7065-46-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II