Stampa…
2-Phenylpropionitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
OR936420-25G OR936420-100G
APOSOR936420-25GEA 190 EUR
APOSOR936420-25G APOSOR936420-100G
2-Phenylpropionitrile 95%
2-Phenylpropionitrile
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001871
CAS Number: 1823-91-2