N-Decanoylsarcosine sodium salt 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Sodium N-Decanoylsarcosinate, (N-Decanoyl-N-methylamino)acetic Acid Sodium Salt, Sodium (N-Decanoyl-N-methylamino)acetate
Formula:
C₁₃H₂₅NO₃ Peso molecolare: 265.33 g/mol Punto di fusione: 155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00451533 CAS Number: 30377-07-2 |