Stampa…
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 430 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃BClNO₄S
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235065
CAS Number: 874219-48-4