Stampa…
4-Butoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroquinone monobutyl ether
OR936384-25G OR936384-5G
APOSOR936384-25GEA 56.8 EUR
APOSOR936384-25G APOSOR936384-5G
4-Butoxyphenol 95%
4-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002336
CAS Number: 122-94-1