Stampa…
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 380 EUR
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001293
CAS Number: 29555-02-0
UN: 3265
ADR: 8,III