Stampa…
N,N-Diethyl-1-naphthylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936375-1G OR936375-5G
APOSOR936375-1GEA 285 EUR
APOSOR936375-1G APOSOR936375-5G
N,N-Diethyl-1-naphthylamine 95%
N,N-Diethyl-1-naphthylamine
Formula: C₁₄H₁₇N
Peso molecolare: 199,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046389
CAS Number: 84-95-7