Stampa…
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936362-10G OR936362-25G
APOSOR936362-10GEA 114 EUR
APOSOR936362-10G APOSOR936362-25G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016536
CAS Number: 4919-37-3