Stampa…
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 47.3 EUR
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyde 95%
4-tert-Butoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040800
CAS Number: 57699-45-3