Stampa…
(±)-3-Phenylbutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-3-Phenylbutanoic acid
OR936346-25G OR936346-5G
APOSOR936346-25GEA 176 EUR
APOSOR936346-25G APOSOR936346-5G
(±)-3-Phenylbutyric acid 98%
(±)-3-Phenylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002725
CAS Number: 4593-90-2