Stampa…
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 95.7 EUR
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059784
CAS Number: 37968-97-1