Stampa…
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR936339-10G OR936339-50G
APOSOR936339-10GEA 126 EUR
APOSOR936339-10G APOSOR936339-50G
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 278,31 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003136
CAS Number: 4551-69-3