Stampa…
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenylpropan-1-ol
OR936303-25G OR936303-500G
APOSOR936303-25GEA 65.5 EUR
APOSOR936303-25G APOSOR936303-500G
(±)-2-Phenyl-1-propanol 95%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formula: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004736
CAS Number: 1123-85-9