Stampa…
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1-(m-tolyl)methanamine
OR936302-10G OR936302-1G OR936302-5G
APOSOR936302-10GEA 297 EUR
APOSOR936302-10G APOSOR936302-1G APOSOR936302-5G
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865181
CAS Number: 39180-84-2