Stampa…
2-Propyl-1,3-propanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Propylpropane-1,3-diol
OR936294-1G OR936294-5G
APOSOR936294-1GEA 68.4 EUR
APOSOR936294-1G APOSOR936294-5G
2-Propyl-1,3-propanediol 95%
2-Propyl-1,3-propanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799394
CAS Number: 2612-28-4