Stampa…
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 161 EUR
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₅H₃CuO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183524
CAS Number: 68986-76-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III