Stampa…
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR936287-1G OR936287-250MG
APOSOR936287-1GEA 104 EUR
APOSOR936287-1G APOSOR936287-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Peso molecolare: 182,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077821
CAS Number: 84466-85-3