Stampa…
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 214 EUR
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Formula: C₁₁H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191481
CAS Number: 24595-58-2