Stampa…
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936255-1G OR936255-5G
APOSOR936255-1GEA 47.3 EUR
APOSOR936255-1G APOSOR936255-5G
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 943-28-2