Stampa…
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedimethanol
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144.21 g/mol
Punto di ebollizione: 283 °C
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001512
CAS Number: 105-08-8