Stampa…
3-Butylacetylacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 132 EUR
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butylacetylacetone 98%
3-Butylacetylacetone
Formula: C₉H₁₆O₂
Peso molecolare: 156,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026235
CAS Number: 1540-36-9