Stampa…
4-Propoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936244-25G OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA 487 EUR
APOSOR936244-25G APOSOR936244-5G
4-Propoxyaniline 98%
4-Propoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043621
CAS Number: 4469-80-1