Stampa…
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(7-Hydroxybenzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-7-hydroxycoumarone
OR936224-10G OR936224-1G OR936224-5G
APOSOR936224-10GEA 401 EUR
APOSOR936224-10G APOSOR936224-1G APOSOR936224-5G
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191373
CAS Number: 40020-87-9