Stampa…
(2,5-Xylyloxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Dimethylphenoxy)acetic acid, 2-(2,5-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR936222-25G OR936222-5G
APOSOR936222-25GEA 328 EUR
APOSOR936222-25G APOSOR936222-5G
(2,5-Xylyloxy)acetic acid 95%
(2,5-Xylyloxy)acetic acid
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014356
CAS Number: 7356-41-4