1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G
OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA
85.8
EUR
APOSOR936206-1G
APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formula:
C₆H₈ClN Peso molecolare: 129,5874 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191330 CAS Number: 77200-24-9 |