Stampa…
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
OR936200-100G OR936200-1KG OR936200-500G
APOSOR936200-100GEA 55.3 EUR
APOSOR936200-100G APOSOR936200-1KG APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalene 98%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003980
CAS Number: 83-56-7