Stampa…
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-boronic acid, (2-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-3-pyridinylboronic acid
OR9358-5G OR9358-10G OR9358-25G
APOSOR9358-5GEA 125 EUR
APOSOR9358-5G APOSOR9358-10G APOSOR9358-25G
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
2-Bromo-3-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BBrNO₂
Peso molecolare: 201,81 g/mol
Punto di fusione: 131…132 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113805
CAS Number: 452972-08-6