2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G
OR9357-25G
OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA
303
EUR
APOSOR9357-100G
APOSOR9357-25G
APOSOR9357-5G
2-Chloro-3-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Peso molecolare: 157,36 g/mol Punto di fusione: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03094997 CAS Number: 381248-04-0 |