Stampa…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
OR9356-100G OR9356-25G OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA 228 EUR
APOSOR9356-100G APOSOR9356-25G APOSOR9356-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₂S
Peso molecolare: 228,08 g/mol
Punto di fusione: 327…330 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318182
CAS Number: 108847-20-7