Stampa…
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 159 EUR
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₁₇H₂₃BO₃
Punto di fusione: 239…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056355
CAS Number: 459423-32-6