Stampa…
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 82.9 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,1900 g/mol
Punto di fusione: 233…235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052943
CAS Number: 53137-27-2