Stampa…
4-Formyltetrahydropyran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 32.1 EUR
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425264
CAS Number: 50675-18-8