Stampa…
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 219 EUR
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formula: C₁₂H₁₁BrO₄
Peso molecolare: 299,12 g/mol
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011570
CAS Number: 88404-25-5