Stampa…
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 139 EUR
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368862
CAS Number: 652148-91-9