Stampa…
3-Chloro-o-anisidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2-methoxyaniline
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chloro-o-anisidine 95+%
3-Chloro-o-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C
Densità: 1,231 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060607
CAS Number: 51114-68-2