2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
Formula:
C₅H₄BCl₂NO₂ Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094989 CAS Number: 148493-34-9 |