Stampa…
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Indolin-1-yl)propanoic acid
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 84.4 EUR
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00220603
CAS Number: 99855-02-4