Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 372 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203189
CAS Number: 387358-40-9