Stampa…
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C/1,6mmHg
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059740
CAS Number: 19933-24-5