3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇N₃O₂ Punto di fusione: 194…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00665859 CAS Number: 20583-31-7 |