Stampa…
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR933425-1G OR933425-250MG OR933425-5G
APOSOR933425-1GEA 116 EUR
APOSOR933425-1G APOSOR933425-250MG APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂
Punto di fusione: 120…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20037390
CAS Number: 1351479-09-8