Stampa…
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((Dimethylamino)methyl)pyridin-3-ol
OR933407-25G OR933407-5G
APOSOR933407-25GEA 230 EUR
APOSOR933407-25G APOSOR933407-5G
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
Formula: C₈H₁₂N₂O
Peso molecolare: 152,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006347
CAS Number: 2168-13-0