Stampa…
2',6'-Dimethylacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethylphenyl)ethanone
OR933402-10G OR933402-1G OR933402-5G
APOSOR933402-10GEA 288 EUR
APOSOR933402-10G APOSOR933402-1G APOSOR933402-5G
2',6'-Dimethylacetophenone 97%
2',6'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861394
CAS Number: 2142-76-9