Stampa…
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dimethanol
OR933395-1G OR933395-5G
APOSOR933395-1GEA 102 EUR
APOSOR933395-1G APOSOR933395-5G
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
Peso molecolare: 154,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00474435
CAS Number: 85-39-2