Stampa…
2,4-Heptadien-6-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Acetyl-2,4-pentadiene
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 364 EUR
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059238
CAS Number: 3916-64-1