Stampa…
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 277 EUR
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 174,5400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778466
CAS Number: 629655-23-8