Stampa…
4-Methylveratrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-100G OR933361-500G
APOSOR933361-100GEA 80 EUR
APOSOR933361-100G APOSOR933361-500G
4-Methylveratrole 95%
4-Methylveratrole
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 133…135 °C/50mmHg
Punto di fusione: 22…23 °C
Densità: 1,0509 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016651
CAS Number: 494-99-5