2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₁₀ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00231457 CAS Number: 4490-81-7 UN: 3261 ADR: 8,III |